Läs mer
Propoxyphenyl-thiohydroxyhomosildenafil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propoxyphenyl-Thiohydroxyhomosildenafil |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34N6O4S2/c1-4-6-19-21-22(28(3)27-19)24(35)26-23(25-21)18-16-17(7-8-20(18)34-15-5-2)36(32,33)30-11-9-29(10-12-30)13-14-31/h7-8,16,31H,4-6,9-15H2,1-3H3,(H,25,26,35) |
| Formel vikt | 534.2083 |