Läs mer
Propoxyphenyl Thiosildenafil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propoxyphenyl Thiosildenafil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N6O3S2/c1-5-7-18-20-21(28(4)26-18)23(33)25-22(24-20)17-15-16(8-9-19(17)32-14-6-2)34(30,31)29-12-10-27(3)11-13-29/h8-9,15H,5-7,10-14H2,1-4H3,(H,24,25,33) |
| Formel vikt | 504.1977 |
| Procent renhet | >95% |