Läs mer
(±)-Propranolol-d7 (ring-d7), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propranolol-D7 (ring-D7) |
| CAS | 344298-99-3 |
| Molekylformel | C16 2H7 H14 N O2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Propranolol-(ring-D7) |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(OCC(O)CNC(C)C)c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1-(2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalen-1-yl)oxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.39 |
| Formel vikt | 266.2012 g/mol |
| Visa mer |