Läs mer
(+/-)-Propranololhydroklorid, 99 %
Produktkod. 11372539
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11372539 5 g 5g
11382539 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372539 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26645.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.50 SEK
    860.65 SEK / 5g
    Save 184.85 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 318-98-9 | C16H22ClNO2 | 295,807 g/mol
En beta-adrenerg blockerare
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 318-98-9
Molekylformel C16H22ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 295.807
MDL-nummer MFCD00012558
InChI-nyckel ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal
PubChem CID 62882
ChEBI CHEBI:8500
IUPAC-namn 1-naftalen-1-yloxi-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol;hydroklorid
LEDER CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-Propranolol hydrochloride
Smältpunkt 163 °C till 165 °C
Kvantitet 5 g
Merck Index 14,7840
Formel vikt 295.8
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (+/-)-Propranolol hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: [2-Hydroxy-3-(naphthyloxy)propyl]isopropyl ammonium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.