Läs mer
Tocris Bioscience™ Propranolol hydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001108
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30001108 100 mg
1 options
Produktkod. 30001108 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 0624/100
β antagonist
β-adrenergic antagonist.
R-enantiomer, S-enantiomer and Glycol Metabolite also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propranolol hydrochloride
CAS 3506-09-0
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C17H24ClNO2
Formel vikt 295.81
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 309.83