missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Proprotein Convertase 9/PCSK9 Antibody (frovocimab), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Produktkod. 30141256
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30141256 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30141256 Leverantör Novus Biologicals (Bio-Techne) Leverantörsnummer NBP328823CL1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Human Monoclonal Antibody

Proprotein Convertase 9/PCSK9 Monoclonal antibody specifically detects Proprotein Convertase 9/PCSK9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Proprotein Convertase 9/PCSK9
Användningsområden Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassificering Monoclonal
Klona frovocimab
Konjugera CoraFluor 1
Formulering PBS
Gene Alias EC 3.4.21, EC 3.4.21.111, FH3neural apoptosis regulated convertase 1, HCHOLA3, hypercholesterolemia, autosomal dominant 3, LDLCQ1, NARC-1convertase subtilisin/kexin type 9 preproprotein, NARC1EC 3.4.21.-, Neural apoptosis-regulated convertase 1, PC9, Proprotein convertase 9, proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, Subtilisin/kexin-like protease PC9
Värd art Human
Immunogen PCSK9
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 255738
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotyp IgG4
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.