missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

R&D Systems™ Proprotein Convertase 9/PCSK9 Overexpression Lysate

Produktkod. 18286585 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18286585 0.1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18286585 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBL114193
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9121.21 SEK
    7600.95 SEK / 0.1mg
    Save 1520.26 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A Novus product, part of R&D Systems.

The Proprotein Convertase 9/PCSK9 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC22 and based on accession number NM_174936. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinje Novus
Proteintillstånd Native
För användning med (applikation) Western Blot

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.