missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propyl 2-Hydroxyacetic Acid Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propyl 2-Hydroxyacetic Acid Ester |
| CAS | 90357-58-7 |
| Molekylformel | C5H10O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Propyl Hydroxyacetic Acid Ester, Propyl Glycolate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3/c1-2-3-8-5(7)4-6/h6H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | CCCOC(=O)CO |
| IUPAC-namn | propyl 2-hydroxyacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.13 |
| Formel vikt | 118.063 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?