Läs mer
Propyl (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate, Mikromol™
Produktkod. 30049403
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049403 25 mg
1 options
Produktkod. 30049403 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1221.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Propyl (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propyl (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate
CAS 1364322-42-8
Analyt- eller komponentnamn Propyl (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H12 N2 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Entacapone Imp. I (EP), Propyl (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate, Entacapone Impurity I
InChI formel InChI=1S/C14H21NO3.ClH/c1-5-18-14(16)13(10-15(2)3)11-6-8-12(17-4)9-7-11;/h6-9,13H,5,10H2,1-4H3;1H
LEDER CCCOC(=O)\C(=C\c1cc(O)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])\C#N
IUPAC-namn propyl (E)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate
Molekylvikt (g/mol) 292.24
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 292.0695 g/mol