Läs mer
Propyl 3,4,5-Trihydroxybenzoate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 121-79-9 |
| Smältpunkt | 145°C to 148°C |
| Molekylformel | 3,4,5-(OH)3C6H2COOCH2CH2CH3 |
| MDL-nummer | MFCD00002196 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Propyl gallate, Gallic acid propyl ester, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester, Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.2 |
| Kvalitet | Research |