Läs mer
Propyl 3,5-diklor-4-hydroxybenzoat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propyl 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoate |
| CAS | 101003-80-9 |
| Molekylformel | C10H10Cl2O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10Cl2O3/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,13H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | CCCOC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | propyl 3,5-diklor-4-hydroxybenzoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.09 |
| Formel vikt | 248.0007 |