Läs mer
Propyl 3,5-diklor-4-hydroxybenzoat, TRC
Produktkod. 30424867
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30424867 100 mg
1 options
Produktkod. 30424867 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP839408100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propyl 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoate
CAS 101003-80-9
Molekylformel C10H10Cl2O3
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10Cl2O3/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,13H,2-3H2,1H3
LEDER CCCOC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1
IUPAC-namn propyl 3,5-diklor-4-hydroxybenzoat
Molekylvikt (g/mol) 249.09
Formel vikt 248.0007
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.