Läs mer
Propyl 4-Aminobenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propyl 4-Aminobenzoate |
| CAS | 94-12-2 |
| Molekylformel | C10H13NO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6H,2,7,11H2,1H3 |
| LEDER | CCCOC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-namn | propyl 4-aminobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.21 |
| Formel vikt | 179.0946 |