Läs mer
Propyl 4-hydroxybenzoate, 99%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propyl 4-hydroxybenzoate |
| CAS | 94-13-3 |
| Molekylformel | C10H12O3 |
| MDL-nummer | MFCD00002354 |
| Kvantitet | 1 kg |
| LEDER | O=C(OCCC)C1=CC=C(O)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.20 |
| Procent renhet | 99% |