Läs mer
Propyl 4-hydroxybenzoat, 99+%
Produktkod. 10135303 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10135303 100 g Plastflaska 100g
10254850 5 g Glasflaska 5g
10397060 500 g Plastflaska 500g
10581964 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10135303 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131591000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.40 SEK
    437.65 SEK / 100g
    Save 49.75 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 94-13-3 | C10H12O3 | 180,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-13-3
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.2
MDL-nummer MFCD00002354
InChI-nyckel QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym propylparaben, propyl paraben, 4-hydroxybenzoic acid propyl ester, propyl p-hydroxybenzoate, nipasol, nipazol, propyl butex, betacide p, propyl parahydroxybenzoate, propylparasept
PubChem CID 7175
ChEBI CHEBI:32063
IUPAC-namn propyl-4-hydroxibensoat
LEDER CCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propyl 4-hydroxybenzoate
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 95 °C till 99 °C
Färg Vitt
Flampunkt 180 °C
Förlust vid torkning 0,5% max. (5 timmar) (över kiseldioxidgel)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HOC6H4CO2CH2CH2CH3
Kvantitet 100 g
Beilstein 10, 160
Merck Index 15, 7977
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter och aceton
Formel vikt 180.2
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.