Läs mer
Propyl 4-hydroxybenzoat (Propylparaben), TRC
Produktkod. 30004861
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004861 25 g
30005286 10 g
17930085 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004861 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP83828525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-13-3
Molekylformel C10 H12 O3
Molekylvikt (g/mol) 180.2
Synonym Propyl 4-hydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Benzoic acid, 4-hydroxy-, propyl ester, Benzoic acid, p-hydroxy-, propyl ester (6CI,8CI), 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester, Aseptoform P, Bonomold OP, Chemocide PK, Mekkings P, NSC 23515, NSC 8511, Nipagin P, Nipasol, Nipasol M, Nipasol P, Nipazol, Paraben P, Paratexin P, Paseptol, Preserval P, Propagin, Propyl paraben, Propyl Butex, Propyl Chemosept, Propyl p-hydroxybenzoate, Propylparaben, Propylparasept, Pulvis conservans, Solbrol P, Tegasept P, Tegosept P, n-Propyl 4-hydroxybenzoate, n-Propylparaben, p-Hydroxybenzoic acid propyl ester, p-Hydroxybenzoic propyl ester, propyl p-oxybenzoate
IUPAC-namn propyl 4-hydroxybenzoat
LEDER CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propyl Parahydroxybenzoate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Formel vikt 180.0786
Procent renhet >95%