Learn More
Propyl Acetate, ≥99.5%, Honeywell™
Product Code. 15645770 Shop All Solstice Research Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 L
2.5 L
Packaging:
Glass Bottle
Unit Size:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
15645770 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
15635770 1 L Glass Bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15645770 Supplier Honeywell Research Chemicals Supplier No. 5374382.5L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
≥99.5%
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-60-4
Molecular Formula C5H10O2
Molecular Weight (g/mol) 102.13
MDL Number MFCD00009372
InChI Key YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propyl acetate, acetic acid, propyl ester, propyl ethanoate, 1-acetoxypropane, n-propyl ethanoate, 1-propyl acetate, acetic acid n-propyl ester, octan propylu, propylacetate, acetic acid propyl ester
PubChem CID 7997
ChEBI CHEBI:40116
IUPAC Name propyl acetate
SMILES CCCOC(C)=O
Spezifikation
Melting Point -95°C
Color Colorless
Density 0.888g/mL at 25°C
Boiling Point 102°C
Flash Point 14°C (57.2°F)
Ignition Point 842°F
Packaging Glass Bottle
Linear Formula CH3COOCH2CH2CH3
Quantity 2.5 L
UN Number UN1276
Beilstein 1740764
Vapor Density 3.5 (vs air)
Formula Weight 102.13g/mol
Vapor Pressure 25mmHg (20°C)
Percent Purity ≥99.5%
Chemical Name or Material Propyl acetate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.