Läs mer
Propyl Acetate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15898930
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15898930 100 mL 100ml
15808940 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15898930 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8031830100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-60-4
Specifikationer
Smältpunkt -95°C
Densitet 0.89 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 101.5°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00009372
Kvantitet 100 mL
Synonym Propyl acetate, Acetic acid propyl ester, Propyl acetate
Molekylvikt (g/mol) 102.13