Läs mer
Propyl Benzenesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propyl Benzenesulfonate |
| CAS | 80-42-2 |
| Molekylformel | C9H12O3S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzenesulfonic Acid Propyl Ester, NSC 3216 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O3S/c1-2-8-12-13(10,11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3 |
| LEDER | CCCOS(=O)(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | propyl benzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.26 |
| Formel vikt | 200.0507 |