Läs mer
Propyl Benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propyl Benzoate |
| CAS | 2315-68-6 |
| Molekylformel | C10 H12 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Propyl Benzoate, Benzoic acid','propyl ester, NSC 229333, Propyl benzoate, n-Propyl benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-2-8-12-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3 |
| LEDER | CCCOC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | propyl benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.201 |
| Formel vikt | 164.0837 |