Läs mer
Propyl Beta-D-Glukuronid, TRC
Produktkod. 30011182
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011182 5 mg
30137863 10 mg
30004303 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011182 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8352755MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17685-07-3
Molekylformel C9 H16 O7
Molekylvikt (g/mol) 236.22
Synonym Propyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-propoxyoxan-2-karboxylsyra
LEDER CCCO[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propyl beta-D-Glucuronide
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H16O7/c1-2-3-15-9-6(12)4(10)5(11)7(16-9)8(13)14/h4-7,9-12H,2-3H2,1H3,(H,13,14)/t4-,5-,6+,7-,9+/m0/s1
Formel vikt 236.0896