Läs mer
Propyl Chloroformate-d7 (2.5 mg/mL in Acetonitrile), TRC
Produktkod. 30467931
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30467931 1 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30467931 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT80521X1ML
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propyl Chloroformate-d7
CAS 1228182-42-0
Molekylformel C4 2H7 Cl O2
Kvantitet 1 mL
Synonym Chloroformic Acid Propyl Ester-d7, Propyl Carbonochloridate-d7, Propyl Chlorocarbonate-d7, n-Propyl Chloroformate-d7
InChI formel InChI=1S/C4H7ClO2/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)Cl
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl carbonochloridate
Molekylvikt (g/mol) 129.59
Formel vikt 129.0574
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Propyl Chloroformate-d7 2.5 mg/mL