missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Propyl Chloroformate-d7, TRC

Produktkod. 30419250
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30419250 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30419250 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP83512225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Propyl Chloroformate-d7
CAS 1228182-42-0
Molekylformel C4 2H7 Cl O2
Kvantitet 25 mg
Synonym Chloroformic Acid Propyl Ester-d7, Propyl Carbonochloridate-d7, Propyl Chlorocarbonate-d7, n-Propyl Chloroformate-d7
InChI formel InChI=1S/C4H7ClO2/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)Cl
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl carbonochloridate
Molekylvikt (g/mol) 129.59
Formel vikt 129.0574
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.