missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propyl Chloroformate-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propyl Chloroformate-d7 |
| CAS | 1228182-42-0 |
| Molekylformel | C4 2H7 Cl O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Chloroformic Acid Propyl Ester-d7, Propyl Carbonochloridate-d7, Propyl Chlorocarbonate-d7, n-Propyl Chloroformate-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7ClO2/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl carbonochloridate |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.59 |
| Formel vikt | 129.0574 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?