Läs mer
Propyl-d7 Paraben, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxybenzoic acid-propyl ester D7 (propyl D7) |
| CAS | 1246820-92-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 2H7 H5 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-Hydroxybenzoic Acid-Propyl Ester D7 (Propyl D7), Benzoic acid','4-hydroxy-','propyl-1,1,2,2,3,3,3-d7 ester, 1,1,2,2,3,3,3-Heptadeuteriopropyl 4-hydroxybenzoate, Propylparaben-d7, 4-Hydroxybenzoic acid propyl-d7 ester, Propyl-d7 4-hydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate-d7, Propyl parahydroxybenzoate-D7 (chain-D7), 4-Hydroxybenzoic acid propyl-d7 ester, Propyl paraben-d7, Propyl p-hydroxybenzoate-d7, Propylparaben-d7, n-Propyl-d7 4-hydroxybenzoate, n-Propylparaben-d7, p-Hydroxybenzoic acid propyl ester-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3/i1D3,2D2,7D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl 4-hydroxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.244 |
| Visa mer |