Läs mer
Propyl dihydrojasmonate (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prohydrojasmon |
| CAS | 158474-72-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C15 H26 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Cyclopentaneacetic acid','3-oxo-2-pentyl-','propyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26O3/c1-3-5-6-7-13-12(8-9-14(13)16)11-15(17)18-10-4-2/h12-13H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-/m1/s1 |
| LEDER | CCCCC[C@@H]1[C@@H](CC(=O)OCCC)CCC1=O |
| IUPAC-namn | propyl 2-[(1R,2R)-3-oxo-2-pentylcyclopentyl]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.37 |
| Visa mer |