Läs mer
Propyl disulfide, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15780839 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5g; Glass bottle
Produktkod.
15780839 5g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 15780839 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 232340050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propyl disulfide
Namnnotering 99%
CAS 629-19-6
Densitet 0.9500g/mL, 0.95
Kokpunkt 195.0°C to 196.0°C
Flampunkt 66°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H14S2
Linjär formel [CH3(CH2)2S]2
Brytningsindex 1.4940 to 1.5000
MDL-nummer MFCD00009378
Kvantitet 5g
Synonym dipropyl disulfide, propyl disulfide, disulfide, dipropyl, n-propyl disulfide, di-n-propyl disulfide, 4,5-dithiaoctane, dipropyl disulphide, 1-propyldisulfanyl propane, propyldithiopropane, 1,1'-dithiodipropane
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
InChI-nyckel ALVPFGSHPUPROW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCSSCCC
IUPAC-namn 1-(propyldisulfanyl)propane
Molekylvikt (g/mol) 150.30
PubChem CID 12377
ChEBI CHEBI:45758
Formel vikt 150.24
Procent renhet 99%