Läs mer
Propyl Dodecanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propyl Dodecanoate |
| CAS | 3681-78-5 |
| Molekylformel | C15H30O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Lauric acid propyl ester','Propyl laurate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H30O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15(16)17-14-4-2/h3-14H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCC(=O)OCCC |
| IUPAC-namn | propyl dodecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.4 |
| Formel vikt | 242.2246 |