Läs mer
Propylgallat, 98 %
Produktkod. 10659843 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10659843 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10459250 100 g Plastflaska 100g
10625762 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10659843 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131580025
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 121-79-9 | C10H12O5 | 212,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-79-9
Molekylformel C10H12O5
Molekylvikt (g/mol) 212.2
MDL-nummer MFCD00002196
InChI-nyckel ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, gallic acid propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate
PubChem CID 4947
ChEBI CHEBI:10607
IUPAC-namn propyl-3,4,5-trihydroxibensoat
LEDER CCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propyl gallate
Namnnotering 98%
Smältpunkt 146,0 °C till 150,0 °C
Färg Vit till Beige
Förlust vid torkning 0,5 % max. (110 °C, 4 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 2.5 kg
Merck Index 15, 7971
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,35 g/100 ml (25 °C). Andra lösligheter: 103 g/100 g alkohol, 83 g/100 g eter, löslig i aceton, propylenglykol och polysorbat 8
Formel vikt 212.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Propyl gallate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.