Läs mer
Propylgallat, Mikromol™
Produktkod. 17827911
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17827911 250 mg
1 options
Produktkod. 17827911 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1037.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Propylgallat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallic acid-propyl ester
CAS 121-79-9
Analyt- eller komponentnamn Gallic acid-propyl ester
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H12 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Propyl Gallate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester, Gallic acid propyl ester, Antioxidant PG, E 310, Gallic acid n-propyl ester, Hemostyptin, Marupi Gallate, NSC 2626, Nipa 49, Nipagallin P, Nipanox S 1, PG, Progallin P, Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Propyl gallate, Tenox PG, n-Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, n-Propyl gallate
InChI formel InChI=1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
LEDER CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
IUPAC-namn propyl 3,4,5-trihydroxybenzoat
Molekylvikt (g/mol) 212.2
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 212,0685 g/mol