Läs mer
Propylgallat, TRC
Produktkod. 30410254
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30410254 1 g
30416700 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30410254 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8370001G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-79-9
Molekylformel C10 H12 O5
Molekylvikt (g/mol) 212.2
Synonym Propyl Gallate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester, Gallic acid propyl ester, Antioxidant PG, E 310, Gallic acid n-propyl ester, Hemostyptin, Marupi Gallate, NSC 2626, Nipa 49, Nipagallin P, Nipanox S 1, PG, Progallin P, Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Propyl gallate, Tenox PG, n-Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, n-Propyl gallate
IUPAC-namn propyl 3,4,5-trihydroxybenzoat
LEDER CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallic acid-propyl ester
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
Formel vikt 212.0685
Procent renhet >95%