Läs mer
Propyl Levulinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propyl Levulinate |
| CAS | 645-67-0 |
| Molekylformel | C8H14O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O3/c1-3-6-11-8(10)5-4-7(2)9/h3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCOC(=O)CCC(=O)C |
| IUPAC-namn | propyl 4-oxopentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.2 |
| Formel vikt | 158.0943 |