Läs mer
Propyl Methanesulfonate, TRC
Produktkod. 30341755
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30341755 500 mg
1 options
Produktkod. 30341755 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB523550500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propyl Methanesulfonate
CAS 1912-31-8
Molekylformel C4H10O3S
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H10O3S/c1-3-4-7-8(2,5)6/h3-4H2,1-2H3
LEDER CCCOS(=O)(=O)C
IUPAC-namn propyl methanesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 138.18