Läs mer
Propyl Methanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propyl Methanesulfonate |
| CAS | 1912-31-8 |
| Molekylformel | C4H10O3S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O3S/c1-3-4-7-8(2,5)6/h3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCOS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | propyl methanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.18 |