missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propyl Methanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 24387-69-7 |
| Molekylformel | C4 H10 O2 S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2S2/c1-3-4-7-8(2,5)6/h3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCSS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-methylsulfonylsulfanylpropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.25 |
| Formel vikt | 154.0122 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?