Läs mer
Propyl-p-toluensulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10066022 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10066022 25 g Glasflaska 25g
10491523 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10066022 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 380600250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 599-91-7 | C10H14O3S | 214.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 599-91-7
Molekylformel C10H14O3S
Molekylvikt (g/mol) 214.28
MDL-nummer MFCD00059244
InChI-nyckel JTTWNTXHFYNETH-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl p-toluenesulfonate, propyl tosylate, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, propyl ester, p-toluenesulfonic acid, propyl ester, propyl toluene-4-sulphonate, ccris 9150, p-toluenesulfonic acid n-propyl ester, p-toluenesulfonic acid propyl ester, propanol tosylate, acmc-209mha
PubChem CID 69035
IUPAC-namn propyl-4-metylbensensulfonat
LEDER CCCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propyl p-toluenesulfonate
Färg Gult
Densitet 1.1500g/mL, 1.15
Kokpunkt 140.0°C (2.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H4SO3(CH2)2CH3
Brytningsindex 1.5065 to 1.5085
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formel vikt 214.28
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Propyl p-toluenesulfonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.