Läs mer
Propylparahydroxybenzoat 0,01 mg/ml i metanol, LoGiCal
Produktkod. 30458828
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30458828 1 ml
1 options
Produktkod. 30458828 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0432.0004
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Propylparahydroxybenzoat 0,01 mg/ml i metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-13-3
Analyt- eller komponentnamn Propyl Parahydroxybenzoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H12 O3
Koncentration 0.01 mg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Propyl 4-Hydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Nipasol M, SKF-4392, Propyl Paraben, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity C
InChI formel InChI=1 S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11 H,2,7H2,1H3
LEDER CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-namn propyl 4-hydroxybenzoat
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Livsmedelsanalys
Molekylvikt (g/mol) 180.2
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 180,0786 g/mol