Läs mer
Propylparahydroxybenzoat, LoGiCal
Produktkod. 30457868
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457868 10 mg
1 options
Produktkod. 30457868 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0432.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-13-3
Analyt- eller komponentnamn Propyl Parahydroxybenzoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H12 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Propyl 4-Hydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Nipasol M, SKF-4392, Propyl Paraben, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-namn propyl 4-hydroxybenzoat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 180.2
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 180,0786 g/mol