Läs mer
Propylparahydroxybenzoat, Mikromol™
Produktkod. 17927874
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17927874 250 mg
1 options
Produktkod. 17927874 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0432.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Propylparahydroxybenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-13-3
Analyt- eller komponentnamn Propyl Parahydroxybenzoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H12 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Propyl 4-Hydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Nipasol M, SKF-4392, Propyl Paraben, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
LEDER CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-namn propyl 4-hydroxybenzoat
Molekylvikt (g/mol) 180.2
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 180,0786 g/mol