Läs mer
Propyl pyrazole triol, MedChemExpress
Produktkod. 16425857
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16425857 5 mg
1 options
Produktkod. 16425857 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100689
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Propyl pyrazole triol (PPT) is a selective estrogen receptor alpha (ERα) agonist. The relative binding affinity of Propyl pyrazole triol for ERα (ERα: 49%) around 410 times higher compared with estrogen receptor beta (ERβ: 0.12%).
Propyl pyrazole triol (PPT) is a selective estrogen receptor alpha (ERα) agonist. The relative binding affinity of Propyl pyrazole triol for ERα (ERα: 49%) around 410 times higher compared with estrogen receptor beta (ERβ: 0.12%).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propyl pyrazole triol
CAS 263717-53-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H22N2O3
Kvantitet 5 mg
Synonym PPT
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (258.77 mM)
LEDER CCCC1=C(C2=CC=C(O)C=C2)N(C3=CC=C(O)C=C3)N=C1C4=CC=C(O)C=C4
Molekylvikt (g/mol) 386.44
Formel vikt 386.44
Procent renhet 98.72%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death