missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(+/-)-Propyl2-4-pentenoic Acid (1.0 mg/mL in Methanol), TRC

Produktkod. 30476927
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 x 1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30476927 5 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30476927 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT80555X1ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (+/-)-2-Propyl-4-pentenoic Acid
CAS 1575-72-0
Molekylformel C8 H14 O2
Kvantitet 5 x 1 mL
Synonym 4-Pentenoic acid, 2-propyl-, Pentanoic acid, 2-(2-propenyl)-, 2-Propyl-4-pentenoic acid, (±)-2-n-Propyl-4-pentenoic acid, 2-Allylpentanoic acid, 2-n-Propyl-4-pentenoic acid
InChI formel InChI=1S/C8H14O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h3,7H,1,4-6H2,2H3,(H,9,10)
LEDER CCCC(CC=C)C(=O)O
IUPAC-namn 2-propylpent-4-enoic acid
Molekylvikt (g/mol) 142.2
Formel vikt 142.0994
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) (+/-)-2-Propyl-4-pentenoic Acid 1 mg/mL
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.