Läs mer
Propylamin, 98%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10582731 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
1 L
5 L
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10582731 1 L Glasflaska 1 L
10500522 5 mL Glasflaska 5ml
15119203 5 L Plasttrumma 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10582731 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 149310010
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 107-10-8 | Molekylformel: C3H9N | Molekylvikt: 59,11 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-10-8
MDL-nummer MFCD00008205
InChI-nyckel WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
PubChem CID 7852
ChEBI CHEBI:39870
IUPAC-namn propan-1-amin
LEDER CCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propylamine
Namnnotering 98%
Smältpunkt -83,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.7190g/mL, 0.719
Kokpunkt 48,0 °C
Flampunkt −30 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C3H9N
Linjär formel CH3CH2CH2NH2
Brytningsindex 1,3870 till 1,3890
Kvantitet 1 L
Beilstein 04,136
Fieser 13,164
Merck Index 15,7956
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten. Andra lösligheter: blandbart med alkohol och eter
Molekylvikt (g/mol) 59.11
Viskositet 0,4 mPa (20 °C)
Formel vikt 59.11
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Propylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Propanamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.