Läs mer
Propylamine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15879480
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15879480 1 L 1 L
15859480 100 mL 100ml
15869480 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15879480 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8074771000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-10-8
Specifikationer
Smältpunkt -83°C
Densitet 0.72 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00008205
Kvantitet 1 L
Synonym Propylamine, 1-Aminopropane, Propylamine
Molekylvikt (g/mol) 59.11