Läs mer
Propylenkarbonat, 99,5 %
Produktkod. 10615572 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10615572 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10625572 500 mL Glasflaska -
10046612 1 L Glasflaska -
10669263 10 L Plast trumma -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10615572 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131560025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00 SEK
    1388.65 SEK / 2.5 L
    Save 286.35 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Propylenkarbonat, 99,5 %, Mängd: 2,5 L, Förpackning: Glasflaska, Kokpunkt: 240,0 grader. C till 243,0 grader. C, obenämnd, smältpunkt: -49,0 grader. C, molekylvikt: 102,09, procentuell renhet: 99,5%, testprocentintervall: 99,4% min. (GC), CAS: 108-32-7, Densitet: 1,2040g/ml | CAS: 108-32-7 | C4H6O3 | 102,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-32-7
Molekylformel C4H6O3
Molekylvikt (g/mol) 102.09
MDL-nummer MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
InChI-nyckel RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Synonym propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
PubChem CID 7924
IUPAC-namn 4-metyl-1,3-dioxolan-2-on
LEDER CC1COC(=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propylene carbonate
Smältpunkt -49,0 °C
Densitet 1.2040g/mL, 1.204
Kokpunkt 240,0 °C till 243,0 °C
Flampunkt 116 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99,4 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4200 till 1,4220
Kvantitet 2.5 L
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 200 g/L (25 °C). Andra lösligheter: blandbart med aceton, bensen, kloroform, dmf, eter, etylacetat och etylalkohol, lätt lösligt i koltetraklorid, lösligt i de flesta organiska lösningsmedel
Viskositet 2,8 mPa (20 °C)
Formel vikt 102.09
Procent renhet 99.5%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Propylene carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.