Läs mer
Propylenkarbonat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11480751 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480751 5 kg 5kg
11460751 500 g 500g
11470751 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480751 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215641594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5940.00 SEK
    5655.22 SEK / 5kg
    Save 284.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 108-32-7
Molekylformel C4H6O3
Molekylvikt (g/mol) 102.09
MDL-nummer MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
InChI-nyckel RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Synonym propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
PubChem CID 7924
IUPAC-namn 4-metyl-1,3-dioxolan-2-on
LEDER CC1COC(=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propylene carbonate
Namnnotering För GC-analys
Färg Färglös
Densitet ∽1,19 g/ml
Kvantitet 5 kg
Formel vikt 102.09
Fysisk form Vätska