Description
- ≥95% for general laboratory use.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Propylene carbonate |
| Smältpunkt | -55°C |
| Densitet | 1.204g/mL at 25°C |
| pH | 7 (at 200g/L 20°C) |
| Kokpunkt | 240°C |
| Tändpunkt | 851°F |
| Odör | Fruit like |
| Förpackning | Glass bottle |
| Kvantitet | 1 L |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Show More |