Läs mer
Propylenkarbonat, 99 %
Produktkod. 11412997
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5 kg
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412997 250 g 250g
11402997 1000 g 1000g
11422997 5 kg 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11412997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15552.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-32-7 | C4H6O3 | 102,09 g/mol
Kobolt(II)acetattetrahydrat används för att framställa komplex för undersökning av egenskaperna hos metaller med ovanliga koordinationsgeometrier. Det används också som en katalysator för oxidation och förestring.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
Propylenkarbonat är ett polärt, aprotiskt lösningsmedel som används i färger och beläggningar och som en högpermittiv komponent i elektrolyter i litiumbatterier. Det spelar en viktig roll i lim, färgborttagningsmedel, kosmetika, mjukgörare, rengöringsmedel för hårda ytor, hartsrengöringsmedel, glasfiber, polyester och polyuretanrengöringsmedel. Dessutom fungerar den som rengöringsmedel i polyuretan, en förgasare och används i stereolitografidetaljer. I elektrosprayjoniseringsmasspektrometri dopas det till lösningar med låg ytspänning för att förbättra analytladdningen.
Löslighet Blandbar med
vatten, alkohol, eter, aceton, bensen, kloroform och etylacetat.
Anteckningar
Fuktkänslig. Hygroskopisk. Inkompatibel med syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-32-7
Molekylformel C4H6O3
Molekylvikt (g/mol) 102.09
MDL-nummer MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
InChI-nyckel RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Synonym propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
PubChem CID 7924
IUPAC-namn 4-metyl-1,3-dioxolan-2-on
LEDER CC1COC(=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propylene Carbonate
Smältpunkt °C to 49°C
Densitet 1.204
Kokpunkt 240°C to 243°C
Flampunkt 132°C (270°F)
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.421
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Miscible with water,alcohol,ether,acetone,benzene,chloroform and ethyl acetate.
Formel vikt 102.09
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Propylene carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Propylene carbonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.