Läs mer
Propylene carbonate, CHROMASOLV™, for HPLC, 99.7%, Solstice
Produktkod. 15685450
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15685450 1 L Glass Bottle 1 L
1 options
Produktkod. 15685450 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 4142201L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CHROMASOLV™, for HPLC, 99.7%
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propylene carbonate
Namnnotering CHROMASOLV™, for HPLC, 99.7%
CAS 108-32-7
CAS Max % ≤100.0000%
Smältpunkt -55°C (literature)
Densitet 1.204 g/mL at 25 °C(lit.)
Kokpunkt 242°C
Flampunkt 135°C
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C4H6O3
Linjär formel C4H6O3
MDL-nummer MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
Kvantitet 1 L
Beilstein 107913
Synonym propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
InChI-nyckel RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC1COC(=O)O1
IUPAC-namn 4-methyl-1,3-dioxolan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 102.09
PubChem CID 7924
Procent renhet >99.65%
Kvalitet HPLC