missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Propylene Carbonate, TRC

Produktkod. 30134128
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134128 50 g
30138026 1 g
17920685 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134128 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP83674050G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 108-32-7
Kemiskt namn eller material 1,2-Propylene carbonate
Formel vikt 102.0317
InChI formel InChI=1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
IUPAC-namn 4-methyl-1,3-dioxolan-2-one
Molekylformel C4 H6 O3
Molekylvikt (g/mol) 102.09
LEDER CC1COC(=O)O1
Synonym 1,3-Dioxolan-2-one, 4-methyl-, Carbonic acid, cyclic propylene ester (8CI), Carbonic acid, propylene ester (6CI), 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, 1,2-Propanediol carbonate, 1,2-Propanediol cyclic carbonate, 1,2-Propanediyl carbonate, 1,2-Propylene carbonate, 1-Methylethylene carbonate, 2-Methyl-1,2-ethylene carbonate, 2-Oxo-4-methyl-1,3-dioxolane, 4-Methyl-1,3-dioxolane-2-one, 4-Methyl-2-dioxolanone, 4-Methyl-2-oxo-1,3-dioxolane, Arconate 1000, Arconate 5000, Arconate HP, Arconate propylenecarbonate, Carbonic acid cyclic 1,2-propylene ester, Carbonic acid cyclic methylethylene ester, Cyclic 1,2-propylene carbonate, Cyclic methylethylene carbonate, Cyclic propylene carbonate, Fluor Solvent, JN 02, Jeffsol 1555, Jeffsol AG 1555, Jeffsol PC, Methyl-1,3-dioxolan-2-one, NSC 11784, NSC 1913, PC Medion, PC-HP, Propylene carbonate, Propylene glycol cyclic carbonate, Texacar PC

Specifikationer

Kvantitet 50 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.