Läs mer
Propylenglykol (1,2 propandiol), ACS/USP/NF, Greenfield
Produktkod. 30286174
Change view
Förpackning:
4x1 gal.-låda
4x4L-fodral
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning
30286174 4x4L-fodral
30286166 4x1 gal.-låda
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30286174 Leverantör Pharmco Leverantörsnummer 369000000CS4L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17319.77 SEK
    16169.63 SEK / 16 L
    Save 1150.14 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 57-55-6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propylene Glycol (1,2 Propanediol), ACS/USP/NF
Kvalitet ACS
Förpackning 4x4L-fodral
pH Vätska
Kvantitet 4x4L-fodral